Documentos clave
WH0056254M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RNF20 antibody produced in mouse
clone 1C6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-BRE1A, Anti-FLJ11189, Anti-FLJ20382, Anti-KIAA2779, Anti-ring finger protein 20
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1C6, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RNF20(56254)
Descripción general
The protein encoded by this gene shares similarity with BRE1 of S. cerevisiae. Yeast BRE1 is a ubiquitin ligase required for the ubiquitination of histone H2B and the methylation of histone H3. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
RNF20 (NP_062538, 177 a.a. ~ 276 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
RVESSRRAVSQIVTVYDKLQEKVELLSRKLNSGDNLIVEEAVQELNSFLAQENMRLQELTDLLQEKHRTMSQEFSKLQSKVETAESRVSVLESMIDDLQW
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)