Documentos
WH0054941M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-RNF125 antibody produced in mouse
clone 1A5, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-FLJ20456, Anti-MGC21737, Anti-ring finger protein 125
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1A5, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RNF125(54941)
Descripción general
This gene encodes a novel E3 ubiquitin ligase that contains an N-terminal RING finger domain. The encoded protein may function as a positive regulator in the T-cell receptor signaling pathway. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
RNF125 (NP_060301, 143 a.a. ~ 231 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
FCQRELYEDSLLDHCITHHRSERRPVFCPLCRLIPDENPSSFSGSLIRHLQVSHTLFYDDFIDFNIIEEALIRRVLDRSLLEYVNHSNT
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable