WH0054793M1
Monoclonal Anti-KCTD9 antibody produced in mouse
clone 1F3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-FLJ20038, Anti-potassium channel tetramerisation domain containing 9
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1F3, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... KCTD9(54793)
Inmunógeno
Sequence
MRRVTLFLNGSPKNGKVVAVYGTLSDLLSVASSKLGIKATSVYNGKGGLIDDIALIRDDDVLFVCEGEPFIDPQTDSKPPEGLLGFHTDWLTLNVGGRYFTTTRSTLVNKEPDSMLAHMFKDKGVWGNKQDHRGAFLIDRSPEYFEPILNYLRHGQLIVNDGINLLGVLEEARFFGIDSLIEHLEVAIKNSQPPEDHSPISRKEFVRFLLATPTKSELRCQGLNFSGADLSRLDLRYINFKMANLSRCNLAHANLCCANLERADLSGSVLDCANLQGVKMLCSNAEGASLKLCNFEDPSGLKANLEGANLKGVDMEGSQMTGINLRVATLKNAKLKNCNLRGATLAGTDLENCDLSGCDLQEANLRGSNVKGAIFEEMLTPLHMSQSVR
Características y beneficios
Forma física
Información legal
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable