Documentos
WH0051136M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-LOC51136 antibody produced in mouse
clone 4H7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-MGC111090, Anti-PTD016 protein
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4H7, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... RNFT1(51136)
Inmunógeno
LOC51136 (NP_057209, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MQANRSQLHSPPGTGSSEDASTPQCVHTRLTGEGSCPHSGDVHIQINSIPKECAENASSRNIRSGVHSCAHGCVHSRLRGHSHSEARLTDDTAAESGDHG
Características y beneficios
Evaluate our antibodies with complete peace of mind. If the antibody does not perform in your application, we will issue a full credit or replacement antibody. Learn more.
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable