WH0030062M1
Monoclonal Anti-RAX antibody produced in mouse
clone 3B3, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-RX, Anti-retina and anterior neural fold homeobox
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3B3, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... RAX(30062)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
KEPWEARPSPGLPVGPATGEAKLSEEEQPKKKHRRNRTTFTTYQLHELERAFEKSHYPDVYSREELAGKVNLPEVRVQVWFQNRRAKWRRQEKLEVSSMKLQD
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable