Documentos clave
WH0028512M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-NKIRAS1 antibody produced in mouse
clone 2A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-KBRAS1, Anti-NFKB inhibitor interacting Ras-like 1, Anti-kappaBRas1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.43
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2A7, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... NKIRAS1(28512)
Inmunógeno
NKIRAS1 (AAH12145, 1 a.a. ~ 100 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MGKGCKVVVCGLLSVGKTAILEQLLYGNHTIGMEDCETMEDVYMASVETDRGVKEQLHLYDTRGLQEGVELPKHYFSFADGFVLVYSVNNLESFQRVELL
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)