Documentos
WH0027111M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SDCBP2 antibody produced in mouse
clone 3E8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-SITAC18, Anti-ST2, Anti-syndecan binding protein (syntenin) 2
About This Item
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3E8, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SDCBP2(27111)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
SDCBP2 (AAH02727, 1 a.a. ~ 292 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSSLYPSLEDLKVDQAIQAQVRASPKMPALPVQATAISPPPVLYPNLAELENYMGLSLSSQEVQESLLQIPEGDSTAVSGPGPGQMVAPVTGYSLGVRRAEIKPGVREIHLCKDERGKTGLRLRKVDQGLFVQLVQANTPASLVGLRFGDQLLQIDGRDCAGWSSHKAHQVVKKASGDKIVVVVRDRPFQRTVTMHKDSMGHVGFVIKKGKIVSLVKGSSAARNGLLTNHYVCEVDGQNVIGLKDKKIMEILATAGNVVTLTIIPSVIYEHMVKKLPPVLLHHTMDHSIPDA
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable