WH0026574M4
Monoclonal Anti-AATF antibody produced in mouse
clone 3C7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CHE1, Anti-DED, Anti-apoptosis antagonizing transcription factor
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3C7, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
rat, human, mouse
técnicas
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... AATF(26574)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
VQSISDFEKFTKGMDDLGSSEEEEDEESGMEEGDDAEDSQGESEEDRAGDRNSEDDGVVMTFSSVKVSEEVEKGRAVKNQIALWDQLLEGRIKLQKALLT
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable