WH0025861M2
Monoclonal Anti-DFNB31 antibody produced in mouse
clone 1D9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CIP98, Anti-DKFZP434N014, Anti-KIAA1526, Anti-RP119M16.1, Anti-WHRN, Anti-deafness, autosomal recessive 31
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1D9, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso GenBank
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DFNB31(25861)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
GLLEPTSTLVRVKKSAATLGIAIEGGANTRQPLPRIVTIQRGGSAHNCGQLKVGHVILEVNGLTLRGKEHREAARIIAEAFKTKDRDYIDFLVTEFNVML
Características y beneficios
Forma física
Información legal
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable