Documentos clave
WH0023608M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-MKRN1 antibody produced in mouse
clone 4E9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-RNF61, Anti-makorin, ring finger protein, 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4E9, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MKRN1(23608)
Descripción general
The Makorin ring finger protein-1 gene (MKRN1) is a highly transcribed, intron-containing source for a family of intronless mammalian genes encoding a novel class of zinc finger proteins. Phylogenetic analyses indicate that the MKRN1 gene is the ancestral founder of this gene family (Gray et al., 2000 [PubMed 10843807]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
MKRN1 (NP_038474, 365 a.a. ~ 440 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MSNKACRYFDEGRGSCPFGGNCFYKHAYPDGRREEPQRQKVGTSSRYRAQRRNHFWELIEERENSNPFDNDEEEVV
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)