Documentos
WH0023294M2
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-ANKS1 antibody produced in mouse
clone 6B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-KIAA0229, Anti-ankyrin repeat and sterile alpha motif domain containing 1
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6B11, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ANKS1A(23294)
Inmunógeno
ANKS1 (NP_056060, 1037 a.a. ~ 1132 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
HVFSTVDVNLTYEIILTLGQAFEVAYQLALQAQKSRATGASAAEMIETKSSKPVPKPRVGVRKSALEPPDMDQDAQSHASVSWVVDPKPDSKRSLS
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable