Documentos
WH0023136M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-EPB41L3 antibody produced in mouse
clone 2B1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-4.1B, Anti-DAL1, Anti-KIAA0987, Anti-erythrocyte membrane protein band 4.1-like 3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2B1, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EPB41L3(23136)
Inmunógeno
EPB41L3 (NP_036439, 915 a.a. ~ 1007 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
EQEETAAASRERQEEQSAAIHISETLEQKPHFESSTVKTETISFGSVSPGGVKLEISTKEVPVVHTETKTITYESSQVDPGTDLEPGVLMSAQ
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
Not finding the right product?  
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable