WH0011282M1
Monoclonal Anti-MGAT4B antibody produced in mouse
clone 1F4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-GNTIV, Anti-GNTIVB, Anti-mannosyl (alpha-1,3-)-glycoprotein beta-1,4-N-acetylglucosaminyltransferase, isozyme B
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1F4, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MGAT4B(11282)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
AEVSTSLKTYQHFTLEKAYLREDFFWAFTPAAGDFIRFRFFQPLRLERFFFRSGNIEHPEDKLFNTSVEVLPFDNPQSDKEALQEGRTATLRYPRSPDGY
Características y beneficios
Forma física
Información legal
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable