Documentos clave
WH0011267M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-SNF8 antibody produced in mouse
clone 6B11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-EAP30 subunit of ELL complex
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6B11, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SNF8(11267)
Descripción general
SNF8, VPS25 (MIM 610907), and VPS36 (MIM 610903) form ESCRT-II (endosomal sorting complex required for transport II), a complex involved in endocytosis of ubiquitinated membrane proteins. SNF8, VPS25, and VPS36 are also associated in a multiprotein complex with RNA polymerase II elongation factor (ELL; MIM 600284) (Slagsvold et al., 2005 [PubMed 15755741]; Kamura et al., 2001 [PubMed 11278625]).[supplied by OMIM
Inmunógeno
SNF8 (NP_009172, 23 a.a. ~ 122 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
ERGTVLAEDQLAQMSKQLDMFKTNLEEFASKHKQEIRKNPEFRVQFQDMCATIGVDPLASGKGFWSEMLGVGDFYYELGVQIIEVCLALKHRNGGLITLE
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)