WH0010916M4
Monoclonal Anti-MAGED2 antibody produced in mouse
clone 6G10, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-11B6, Anti-BCG1, Anti-HCA10, Anti-JCL1, Anti-MAGED, Anti-MAGED2, Anti-MGC8386, Anti-melanoma antigen family D, 2
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6G10, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MAGED2(10916)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
AEASEKDSSSMMQTLLTVTQNVEVPETPKASKALEVSEDVKVSKASGVSKATEVSKTPEAREAPATQASSTTQLTDTQVLAAENKSLAADTKKQNADPQAVTMPATETKK
Forma física
Información legal
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable