WH0010270M1
Monoclonal Anti-AKAP8 antibody produced in mouse
clone 3D4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-A kinase (PRKA) anchor protein 8, Anti-AKAP95, Anti-DKFZp586B1222
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3D4, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Información sobre el gen
human ... AKAP8(10270)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
VDPEMEGDDNLGGEDKKETPEEVAADVLAEVITAAVRAVDGEGAPAPESSGEPAEDEGPTDTAEAGSDPQAEQLLEEQVPCGTAHEKGVPKARSEAAEAGNGAETMAAEAES
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable