WH0009464M1
Monoclonal Anti-HAND2 antibody produced in mouse
clone 4H8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-DHAND2, Anti-Hed, Anti-MGC125303, Anti-MGC125304, Anti-Thing2, Anti-dHand, Anti-heart and neural crest derivatives expressed 2
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4H8, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... HAND2(9464)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
LSKIKTLRLATSYIAYLMDLLAKDDQNGEAEAFKAEIKKTDVKEEKRKKELNEILKSTVSSNDKKTKGRTGWPQHVWALELK
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable