WH0009265M1
Monoclonal Anti-PSCD3 antibody produced in mouse
clone 6D3-1A9, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-ARNO3, Anti-GRP1, Anti-pleckstrin homology, Sec7 and coiled-coil domains 3
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
6D3-1A9, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CYTH3(9265)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MNRGINEGGDLPEELLRNLYESIKNEPFKIPEDDGNDLTHTFFNPDREGWLLKLGGRVKTWKRRWFILTDNCLYYFEYTTDKEPRGIIPLENLSIREVEDPRKPNCFELYNPSHKGQVIKACKTEADGRVVEGNHVVYRISAPSPEEKEEWMKSIKASISRDPFYDMLATRKRRIANKK*
Forma física
Información legal
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable