WH0008859M1
Monoclonal Anti-STK19 antibody produced in mouse
clone 4E11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-D6S60, Anti-D6S60E, Anti-G11, Anti-HLARP1, Anti-RP1, Anti-serine/threonine kinase 19
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4E11, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... STK19(8859)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
QMTQTFGFRDSEITHLVNAGVLTVRDAGSWWLAVPGAGRFIKYFVKGRQAVLSMVRKAKYRELLLSELLGRRAPVVVRLGLTYHVHDLIGAQLVDCISTTSGTLLRLPET
Forma física
Información legal
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable