WH0008795M1
Monoclonal Anti-TNFRSF10B antibody produced in mouse
clone 2D6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-DR5, Anti-KILLER, Anti-KILLER/DR5, Anti-TRAILR2, Anti-TRICK2, Anti-TRICK2A, Anti-TRICK2B, Anti-TRICKB, Anti-ZTNFR9, Anti-tumor necrosis factor receptor superfamily, member 10b
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2D6, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TNFRSF10B(8795)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
QKRSSPSEGLCPPGHHISEDGRDCISCKYGQDYSTHWNDLLFCLRCTRCDSGEVELSPCTTTRNTVCQCEEGTFREEDSPEMCRKCRTGCPRGMVKVGDC
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable