Documentos clave
WH0008538M1
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-BARX2 antibody produced in mouse
clone 2B8, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-BarH-like homeobox 2
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2B8, monoclonal
Formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... BARX2(8538)
Categorías relacionadas
Descripción general
This gene encodes a member of the homeobox transcription factor family. A highly related protein in mouse has been shown to influence cellular processes that control cell adhesion and remodeling of the actin cytoskeleton in myoblast fusion and chondrogenesis. The encoded protein may also play a role in cancer progression. (provided by RefSeq)
Inmunógeno
BARX2 (NP_003649, 161 a.a. ~ 260 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
PDRLDLAQSLGLTQLQVKTWYQNRRMKWKKMVLKGGQEAPTKPKGRPKKNSIPTSEEIEAEEKMNSQAQGQEQLEPSQGQEELCEAQEPKARDVPLEMAE
Forma física
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
Información legal
GenBank is a registered trademark of United States Department of Health and Human Services
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)