WH0005324M2
Monoclonal Anti-PLAG1 antibody produced in mouse
clone 3B7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-PSA, Anti-SGPA, Anti-pleiomorphic adenoma gene 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3B7, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PLAG1(5324)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
ATVIPGDLSEVRDTQKVPSGKRKRGETKPRKNFPCQLCDKAFNSVEKLKVHSYSHTGERPYKCIQQDCTKAFVSKYKLQRHMATHSPEKTHKCNYCEK
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable