WH0004952M2
Monoclonal Anti-OCRL antibody produced in mouse
clone 4A6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-LOCR, Anti-NPHL2, Anti-OCRL1, Anti-oculocerebrorenal syndrome of Lowe
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4A6, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
mouse, rat, human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... OCRL(4952)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
SGLLGFEDNFSSMNLDKKINSQNQPTGIHREPPPPPFSVNKMLPREKEASNKEQPKVTNTMRKLFVPNTQSGQREGLIKHILAKREKEYVNIQT
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable