WH0003843M1
Monoclonal Anti-RANBP5 antibody produced in mouse
clone 1C4, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-IMB3, Anti-IPO5, Anti-KPNB3, Anti-MGC2068, Anti-RAN binding protein 5
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1C4, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... IPO5(3843)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MAAAAAEQQQFYLLLGNLLSPDNVVRKQAEETYENIPGQSKITFLLQAIRNTTAAEEARQMAAVLLRRLLSSAFDEVYPALPSDVQTAIKSELLMIIQME
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable