WH0003708M1
Monoclonal Anti-ITPR1 antibody produced in mouse
clone 2B6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-IP3R, Anti-IP3R1, Anti-Insp3r1, Anti-inositol 1,4,5-triphosphate receptor, type 1
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2B6, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ITPR1(3708)
Categorías relacionadas
Inmunógeno
Sequence
EHTCETLLMCIVTVLSHGLRSGGGVGDVLRKPSKEEPLFAARVIYDLLFFFMVIIIVLNLIFGVIIDTFADLRSEKQKKEEILKTTCFICGLERDKFDNKTVTFEEHI
Forma física
Información legal
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable