WH0001965M1
Monoclonal Anti-EIF2S1 antibody produced in mouse
clone 3H12-C11, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-EIF2, Anti-EIF2A, Anti-EIF2alpha, Anti-eukaryotic translation initiation factor 2, subunit 1 alpha, 35kDa
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3H12-C11, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
indirect immunofluorescence: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... EIF2S1(1965)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MPGLSCRFYQHKFPEVEDVVMVNVRSIAEMGAYVSLLEYNNIEGMILLSELSRRRIRSINKLIRIGRNECVVVIRVDKEKGYIDLSKRRVSPEEAIKCEDKFTKSKTVYSILRHVAEVLEYTKDEQLESLFQRTAWVFDDKYKRPGYGAYDAFKHAVSDPSILDSLDLNEDEREVLINNINRRLTPQAVKIRADIEVACYGYEGIDAVKEALRAGLNCSTENMPIKINLIAPPRYVMTTTTLERTEGLSVLSQAMAVIKEKIEEKRGVFNVQMEPKVVTDTDETELARQMERLERENAEVDGDDDAEEMEAKAED
Forma física
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable