WH0001376M2
Monoclonal Anti-CPT2 antibody produced in mouse
clone 1G7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CPT1, Anti-CPTASE, Anti-carnitine palmitoyltransferase II
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
1G7, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CPT2(1376)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
WFDKSFNLIIAKDGSTAVHFEHSWGDGVAVLRFFNEVFKDSTQTPAVTPQSQPATTDSTVTVQKLNFELTDALKTGITAAKEKFDATMKTLTIDCVQFQR
Forma física
Información legal
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable