WH0000962M1
Monoclonal Anti-CD48 antibody produced in mouse
clone 3B8-2C2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-BCM1, Anti-BLAST, Anti-BLAST1, Anti-CD48 antigen (B-cell membrane protein), Anti-MEM102, Anti-SLAMF2, Anti-hCD48, Anti-mCD48
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3B8-2C2, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD48(962)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MCSRGWDSCLALELLLLPLSLLVTSIQGHLVHMTVVSGSNVTLNISESLPENYKQLTWFYTFDQKIVEWDSRKSKYFESKFKGRVRLDPQSGALYISKVQKEDNSTYIMRVLKKTGNEQEWKIKLQVLGESGEPKSKSPLQWPQMDHCRASWEAWGTLGEEERKTSGQV
Forma física
Información legal
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable