WH0000788M2
Monoclonal Anti-SLC25A20 antibody produced in mouse
clone M2, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-CAC, Anti-CACT, Anti-solute carrier family 25 (carnitine/acylcarnitine translocase), member 20
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
M2, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunofluorescence: suitable
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SLC25A20(788)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MADQPKPISPLKNLLAGGFGGVCLVFAGHPLDTVKVRLQTQPPSLPGQPPMYSGTFDCFRKTLFREGITGLYRGMAAPIIGVTPMFAVCFFGFGLGKKLQQKHPEDVLSYPQLFAAGMLSGVFTTGIMTPGERIKCLLQIQASSGESKYTGTLDCAKKLYQEFGIRGIYKGTVLTLMRDVPASGMYFMTYEWLKNIFTPEGKRVSELSAPRILVAGGIAGIFNWAVAIPPDVLKSRFQTAPPGKYPNGFRDVLRELIRDEGVTSLYKGFNAVMIRAFPANAACFLGFEVAMKFLNWATPNL
Forma física
Información legal
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable