WH0000048M1
Monoclonal Anti-ACO1 antibody produced in mouse
clone 2C1, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-IREB1, Anti-IREBP, Anti-IRP1, Anti-aconitase 1, soluble
About This Item
origen biológico
mouse
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
2C1, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ACO1(48)
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
RDWAAKGPFLLGIKAVLAESYERIHRSNLVGMGVIPLEYLPGENADALGLTGQERYTIIIPENLKPQMKVQVKLDTGKTFQAVMRFDTDVELTYFLNGGILNYMIRKMAK
Características y beneficios
Forma física
Información legal
Not finding the right product?
Try our Herramienta de selección de productos.
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable