WH0000001M2
Monoclonal Anti-A1BG antibody produced in mouse
clone 4F6, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-A1B, Anti-ABG, Anti-DKFZp686F0970, Anti-GAB, Anti-HYST2477, Anti-alpha-1-B glycoprotein
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4F6, monoclonal
formulario
buffered aqueous solution
reactividad de especies
human
técnicas
indirect ELISA: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso GenBank
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... A1BG(1)
Categorías relacionadas
Descripción general
Inmunógeno
Sequence
MAPVSWITPGLKTTAVCRGVLRGVTFLLRREGDHEFLEVPEAQEDVEATFPVHQPGNYSCSYRTDGEGALSEPSATVTIEELAAPPPPVLMHHGESSQVLHPGNKVTLTCVAPLSGVDFQLRRGEKELLVPRSSTSPDRIFFHLNAVALGDGGHYTCRYRLHDNQNGWSGDSAPVELILSDETLPAPEFSPEPESGRALRLRCLAPLEGARFALVREDRGGRRVHRFQSPAGTEALFELHNISVADSANYSCVYVDLKPPFGGSAPSERLELHVDGPPPRPQLRATWSGAVLAGRDAVLRCEGPIPDVTFELLREGETKAVKTVRTPGAAANLELIFVGPQHAGNYRCRYRSWVPHTFESELSDPVELLVAES
Características y beneficios
Forma física
Información legal
10 - Combustible liquids
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable