Merck
W3000
Sigma-Aldrich
Wright stain
certified by the Biological Stain Commission
Sinónimos:
Eosin Methylene blue according to Wright
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12171500
grado
certified by the Biological Stain Commission
Formulario
powder
solubilidad
methanol: 1 mg/mL
InChI
1S/C20H8Br4O5.C16H18N3S/c21-11-5-9-13(7-3-1-2-4-8(7)20(27)28)10-6-12(22)17(26)15(24)19(10)29-18(9)14(23)16(11)25;1-18(2)11-5-7-13-15(9-11)20-16-10-12(19(3)4)6-8-14(16)17-13/h1-6H,(H2-,25,26,27,28);5-10H,1-4H3/q;+1/p+1
Clave InChI
AXIKDPDWFVPGOD-UHFFFAOYSA-O
Aplicación
Reported to be superior to May-Grunwald Stain in blood staining.
Idoneidad
Certified as a stain for blood smears; and as a tissue stain in Nocht′s method. The Wright stain solution is used in place of the separate eosin and azure solutions in the Nocht method.
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Equipo de protección personal
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Analysis and testing of biological stains--the Biological Stain Commission Procedures.
D P Penney et al.
Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, 77(5-6), 237-275 (2003-02-05)