Acerca de este artículo
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
H2O: >2 mg/mL
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)C(F)(F)F.CSCC[C@H](NC(=O)[C@H](CCCCN)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@@H](N)Cc1c[nH]c2ccccc12)C(=O)N[C@@H](CC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CCC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCCCN)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(=O)N[C@@H](CC(C)C)C(=O)N[C@@H]([C@@H](C)O)C(=O)N[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](CCC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C72H116N18O24S.C2HF3O2/c1-35(2)29-50(67(108)78-37(5)59(100)80-44(17-11-13-26-73)62(103)82-47(20-23-55(94)95)65(106)87-51(30-36(3)4)69(110)90-58(39(7)92)71(112)79-38(6)60(101)85-49(72(113)114)21-24-56(96)97)86-64(105)46(19-22-54(76)93)83-68(109)52(32-57(98)99)88-66(107)48(25-28-115-8)84-63(104)45(18-12-14-27-74)81-70(111)53(34-91)89-61(102)42(75)31-40-33-77-43-16-10-9-15-41(40)43;3-2(4,5)1(6)7/h9-10,15-16,33,35-39,42,44-53,58,77,91-92H,11-14,17-32,34,73-75H2,1-8H3,(H2,76,93)(H,78,108)(H,79,112)(H,80,100)(H,81,111)(H,82,103)(H,83,109)(H,84,104)(H,85,101)(H,86,105)(H,87,106)(H,88,107)(H,89,102)(H,90,110)(H,94,95)(H,96,97)(H,98,99)(H,113,114);(H,6,7)/t37-,38-,39+,42-,44-,45-,46-,47-,48-,49-,50-,51-,52-,53-,58-;/m0./s1
InChI key
FZKRZHJMJIARGO-YVXXVKOOSA-N
Biochem/physiol Actions
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?