Saltar a
W1895
WAY-100135
≥98% (HPLC)
Sinónimos:
3-[4-(2-Methoxyphenyl)piperazin-1-yl]-2-phenyl-N-tert-butyl-propanamide dihydrochloride;, N-tert-Butyl-3-(4-(2-methoxyphenyl)-piperazin-1-yl) -2-phenylpropanamide dihydrochloride
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
5 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
125,00 €
106,25 €
25 mg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
401,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H33N3O2 · 2HCl
Número CAS:
Peso molecular:
468.46
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
106,25 €
Precio de catálogo125,00 €Ahorre 15 %
Promoción solo por Internet
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicita un pedido personalizado
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
originator
Wyeth
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cl.Cl.COc1ccccc1N2CCN(CC2)CC(C(=O)NC(C)(C)C)c3ccccc3
InChI
1S/C24H33N3O2.2ClH/c1-24(2,3)25-23(28)20(19-10-6-5-7-11-19)18-26-14-16-27(17-15-26)21-12-8-9-13-22(21)29-4;;/h5-13,20H,14-18H2,1-4H3,(H,25,28);2*1H
InChI key
VJGZNBYDSDEOED-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
WAY-100135 is a potent, selective 5-HT1A receptor antagonist (IC50 = 15 nM). It is selective over 5-HT1B, 1C, 2,α1, α2 and D2 receptors (IC50 > 1000 nM).
WAY-100135 is a potent, selective 5-HT1A receptor antagonist (IC50 = 15 nM). Selective over 5-HT1B,1C,2, α1, α2 and D2 receptors (IC50 > 1000 nM).
Features and Benefits
This compound was developed by Wyeth. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
G0544S5326SML2256
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
solid
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: soluble >5 mg/mL at 60 °C
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
white
color
-
color
white to beige
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)