Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H9N3O4
Número CAS:
Peso molecular:
199.16
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleform
solid
color
white
solubility
0.1 M NaOH: 7.2 mg/mL, DMSO: insoluble, H2O: insoluble, ethanol: insoluble
SMILES string
[H]C1=CN(C[C@H](N)C(O)=O)C(=O)NC1=O
Gene Information
human ... GRIA1(2890), GRIA2(2891), GRIA3(2892), GRIA4(2893), GRIK1(2897), GRIK2(2898), GRIK3(2899), GRIK4(2900), GRIK5(2901)
Biochem/physiol Actions
AMPA/kainate glutamate receptor agonist.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?