Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C32H44Br2N4O4
Número CAS:
Peso molecular:
708.52
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: ~11 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Br-].[Br-].C[N+](C)(CCCCCC[N+](C)(C)CCCN1C(=O)c2ccccc2C1=O)CCCN3C(=O)c4ccccc4C3=O
InChI
1S/C32H44N4O4.2BrH/c1-35(2,23-13-19-33-29(37)25-15-7-8-16-26(25)30(33)38)21-11-5-6-12-22-36(3,4)24-14-20-34-31(39)27-17-9-10-18-28(27)32(34)40;;/h7-10,15-18H,5-6,11-14,19-24H2,1-4H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI key
DZRJZDQAGMZGGA-UHFFFAOYSA-L
Biochem/physiol Actions
Potent allosteric modulator of M2 muscarinic acetylcholine receptors.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?
Número de artículo de comercio global
| SKU | GTIN |
|---|---|
| W0641-10MG | 04061832094311 |