Merck
V9876
Sigma-Aldrich
cis-Vaccenoyl chloride
~98% (capillary GC), liquid
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H33ClO
Número de CAS:
Peso molecular:
300.91
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
ID de la sustancia en PubChem:
Análisis
~98% (capillary GC)
formulario
liquid
bp
170 °C/2 mmHg (lit.)
densidad
0.912 g/mL at 25 °C (lit.)
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CCCCCC\C=C/CCCCCCCCCC(Cl)=O
InChI
1S/C18H33ClO/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18(19)20/h7-8H,2-6,9-17H2,1H3/b8-7-
Clave InChI
WYUXJEJFKYBBMZ-FPLPWBNLSA-N
Envase
Sealed ampule.
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
235.4 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
113 °C - closed cup
Equipo de protección personal
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Visite la Librería de documentos
Kohei Kawabata et al.
Biological & pharmaceutical bulletin, 39(12), 1995-2008 (2016-12-03)
Different monounsaturated fatty acid (MUFA) species have distinct pathophysiological activities. cis-Palmitoleic acid (16:1n-7) was previously reported to improve insulin sensitivity in animal studies. The proportions of hepatic MUFAs are generally considered to reflect changes in the activities of fatty acid