V7514
Anti-VAMP8 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinónimos:
Anti-endobrevin, Anti-vesicle-associated membrane protein 8
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
formulario
buffered aqueous solution
mol peso
antigen ~14 kDa
reactividad de especies
human
validación mejorada
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
técnicas
western blot: 1-2 μg/mL using HEK-293T cells expressing human VAMP8.
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... VAMP8(8673)
mouse ... Vamp8(22320)
rat ... Vamp8(83730)
Descripción general
Inmunógeno
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Forma física
Cláusula de descargo de responsabilidad
Producto relacionado
Código de clase de almacenamiento
10 - Combustible liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable