Merck
V5760
Greiner Cryo.s vials
capacity 2 mL, green cap, vial type, id field
Sinónimos:
cryo vials, cryogenic tubes, cryogenic vials, cryrogenic storage, Greiner cryogenic vials, Greiner 121277
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121704
Capacity:
2 mL
Material:
colorless tube, polypropylene tube, round bottom polypropylene , round bottom
Sterility:
sterile (DNAse and RNAse free)
Packaging:
pack of 500 ea (5 x 100 ea)
Feature:
vial type id field, Internal thread
Parameter:
-196 °C min. temp.
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
material
colorless tube, polypropylene tube, round bottom polypropylene , round bottom
sterility
sterile (DNAse and RNAse free)
feature
vial type id field, Internal thread
packaging
pack of 500 ea (5 x 100 ea)
manufacturer/tradename
Greiner 121277
parameter
-196 °C min. temp.
technique(s)
cryopreservation: suitable
cap diam.
12.6 mm
capacity
2 mL
tube diam.
12.5 mm
color
green cap
General description
Cryo.S freezing vials from Greiner are radiation sterilized along and are DNase- and RNase-free. Non-pyrogenic by LAL method. Vials and caps are made of polypropylene. Caps available in a variety of colors. 150 Cap inserts with 500 each size and 100 cap inserts with 300 each size.
Legal Information
Cryo.s is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner Cryo.s vials
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)