Seleccione un Tamaño
| A ustedes/SKU | Disponibilidad | Precio |
|---|---|---|
500 ea | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 233,00 € |
1000 ea | Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad | 346,00 € 311,40 € |
Acerca de este artículo
233,00 €
material
colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom
sterility
non-sterile
feature
Internal thread
packaging
pack of 1000 ea
manufacturer/tradename
Simport T334-2
parameter
-196 °C min. temp.
technique(s)
cryopreservation: suitable
capacity
0.5 mL , 500 μL
color
natural Cap
General description
The specially formulated silicone O-ring ensures a positive leakproof seal at all temperatures. A unique base on the skirted vials locks them into place in the microtube locking work station (Z376809). Tubes can be autoclaved to 121°C in upright position with caps loosened. They also can be centrifuged up to 17,000 × g.
Packaging
For sterile vials, caps and tubes are assembled in bags.
1 of 1
Este artículo | |||
|---|---|---|---|
| capacity 0.5 mL , 500 μL | capacity 500 μL | capacity 2 mL | capacity 1.5 mL |
| material colorless tube, skirted bottom, polypropylene tube | material colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom | material colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom | material colorless tube, polypropylene tube, skirted bottom |
| parameter -196 °C min. temp. | parameter -196 °C min. temp. | parameter -196 °C min. temp. | parameter -196 °C min. temp. |
| manufacturer/tradename Simport T334-2 | manufacturer/tradename Simport T334-2S | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| packaging pack of 1000 ea | packaging pack of 500 ea (10 x 50 ea) | packaging pack of 500 ea (10 x 50 ea) | packaging pack of 500 ea |
| feature Internal thread | feature - | feature - | feature - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Freezing vials, natural
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?