Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C51H100N22O11
Número CAS:
Peso molecular:
1197.48
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥97% (HPLC)
composition
Peptide content, ≥65%
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)CC(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CC(C)C)NC(=O)C(NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(CCCCN)NC(=O)C(CCCNC(N)=N)NC(=O)C(N)C(C)C)C(C)O)C(O)=O
General description
Protein kinase C substrate
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?