Merck
V1008
Val-Gly-Val-Ala-Pro-Gly
≥97% (HPLC)
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C22H38N6O7
Número CAS:
Peso molecular:
498.57
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C(N)C(=O)NCC(=O)NC(C(C)C)C(=O)NC(C)C(=O)N1CCCC1C(=O)NCC(O)=O
Biochem/physiol Actions
Chemotactic toward fibroblasts and monocytes.
Recognition sequence for the elastin receptor. Acts on vascular smooth muscle cells to release matrix metalloproteinase 1 (collagenase) and may induce angiogenesis.
Other Notes
Repeating peptide in elastin.
Clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)