Acerca de este artículo
Fórmula empírica (notación de Hill):
C15H26N4O5 · xC2H4O2
Número CAS:
Peso molecular:
342.39 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
MDL number:
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarleassay
≥97% (HPLC)
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(C)C(N)C(=O)NC(C)C(=O)N1CCCC1C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C15H26N4O5/c1-8(2)12(16)14(23)18-9(3)15(24)19-6-4-5-10(19)13(22)17-7-11(20)21/h8-10,12H,4-7,16H2,1-3H3,(H,17,22)(H,18,23)(H,20,21)
InChI key
PPINMSZPTPRQQB-UHFFFAOYSA-N
Application
Serves as a quantitative marker for human elastins.
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
¿Qué está pasando?
WGK 3
Punto de inflamación (°F)
Not applicable
Punto de inflamación (°C)
Not applicable
EPI (equipos de protección individual)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
¿Ya tiene este producto?