U5754
Urodilatin human
≥97% (HPLC)
Sinónimos:
Thr-Ala-Pro-Arg-Atrial Natriuretic Peptide
About This Item
origen biológico
human
Nivel de calidad
Análisis
≥97% (HPLC)
formulario
powder
composición
Peptide content, ~70%
técnicas
activity assay: suitable
Nº de acceso UniProt
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC[C@H](C)[C@@H]1NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(O)=O)NC(=O)[C@H](CCSC)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)CNC(=O)CNC(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC(=O)[C@H](CSSC[C@H](NC(=O)CNC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)CNC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCC(N)=O)NC(=O)[C@H](C)NC(=O)CNC1=O)C(=O)N[C@@H](CC(N)=O)C(=O)N[C@@H](CO)C(=O)N[C@@H](Cc3ccccc3)C(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(=O)N[C@@H](Cc4ccc(O)cc4)C(O)=O)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@H](CC(C)C)NC(=O)[C@H](CO)NC(=O)[C@H](CCCNC(N)=N)NC(=O)[C@@H]5CCCN5C(=O)[C@H](C)NC(=O)[C@@H](N)[C@@H](C)O
InChI
1S/C145H234N52O44S3/c1-11-72(6)112-137(238)171-60-106(208)172-73(7)113(214)177-86(40-41-103(146)205)122(223)190-95(63-198)116(217)170-61-108(210)175-88(51-70(2)3)114(215)169-62-109(211)176-100(133(234)187-92(56-104(147)206)127(228)193-97(65-200)130(231)186-91(54-77-27-16-13-17-28-77)126(227)180-82(31-20-45-163-142(153)154)119(220)189-94(139(240)241)55-78-36-38-79(204)39-37-78)68-243-244-69-101(134(235)185-90(53-76-25-14-12-15-26-76)115(216)168-58-105(207)167-59-107(209)174-80(29-18-43-161-140(149)150)117(218)182-87(42-50-242-10)123(224)188-93(57-110(212)213)128(229)181-85(124(225)196-112)34-23-48-166-145(159)160)195-132(233)99(67-202)194-131(232)98(66-201)192-120(221)83(32-21-46-164-143(155)156)178-118(219)81(30-19-44-162-141(151)152)179-125(226)89(52-71(4)5)184-129(230)96(64-199)191-121(222)84(33-22-47-165-144(157)158)183-135(236)102-35-24-49-197(102)138(239)74(8)173-136(237)111(148)75(9)203/h12-17,25-28,36-39,70-75,80-102,111-112,198-204H,11,18-24,29-35,40-69,148H2,1-10H3,(H2,146,205)(H2,147,206)(H,167,207)(H,168,216)(H,169,215)(H,170,217)(H,171,238)(H,172,208)(H,173,237)(H,174,209)(H,175,210)(H,176,211)(H,177,214)(H,178,219)(H,179,226)(H,180,227)(H,181,229)(H,182,218)(H,183,236)(H,184,230)(H,185,235)(H,186,231)(H,187,234)(H,188,224)(H,189,220)(H,190,223)(H,191,222)(H,192,221)(H,193,228)(H,194,232)(H,195,233)(H,196,225)(H,212,213)(H,240,241)(H4,149,150,161)(H4,151,152,162)(H4,153,154,163)(H4,155,156,164)(H4,157,158,165)(H4,159,160,166)/t72-,73-,74-,75+,80-,81-,82-,83-,84-,85-,86-,87-,88-,89-,90-,91-,92-,93-,94-,95-,96-,97-,98-,99-,100-,101-,102-,111-,112-/m0/s1
Clave InChI
IUCCYQIEZNQWRS-DWWHXVEHSA-N
Información sobre el gen
human ... NPPA(4878)
Amino Acid Sequence
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable