Merck
U3879
Sigma-Aldrich
Uracil-2-14C
aqueous solution (containing 2% ethanol)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H4N2O2
Número de CAS:
Peso molecular:
112.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
ID de la sustancia en PubChem:
formulario
aqueous solution (containing 2% ethanol)
Extensión del etiquetado
45-60 mCi per mmol
cambio de masa
M+2
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
O=C1N[14C](=O)NC=C1
Envase
serum bottle