Saltar a
U3876
Ethyl undecanoate
~99%
Sinónimos:
Undecanoic acid ethyl ester
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
CH3(CH2)9CO2C2H5
Número CAS:
Peso molecular:
214.34
UNSPSC Code:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-018-5
MDL number:
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
assay
~99%
refractive index
n20/D 1.428 (lit.)
bp
105 °C/4 mmHg (lit.)
density
0.859 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCCCCCC(=O)OCC
InChI
1S/C13H26O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13(14)15-4-2/h3-12H2,1-2H3
InChI key
IAFQYUQIAOWKSB-UHFFFAOYSA-N
Clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)