Saltar a
U0631
Urea
BioXtra, pH 7.5-9.5 (20 °C, 5 M in H2O)
Sinónimos:
Carbamida, Carbonildiamida
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
A ustedes/SKUDisponibilidadPrecio
500 g
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
139,00 €
1 kg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
213,00 €
5 kg
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
571,00 €
Acerca de este artículo
Fórmula lineal:
NH2CONH2
Número CAS:
Peso molecular:
60.06
UNSPSC Code:
12352111
NACRES:
NA.31
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-315-5
Beilstein/REAXYS Number:
635724
MDL number:
Assay:
98.5-101.5%
139,00 €
Póngase en contacto con nuestro Servicio de Atención al Cliente para disponibilidad
Solicite una orden a granel
Servicio técnico
¿Necesita ayuda? Nuestro equipo de científicos experimentados está aquí para ayudarle.
Permítanos ayudarle
product line
BioXtra
Quality Segment
assay
98.5-101.5%
form
powder, crystals or pellets
impurities
≤0.005% Phosphorus (P), ≤0.1% Insoluble matter
ign. residue
≤0.1%
pH
7.5-9.5 (20 °C, 5 M in H2O)
mp
132-135 °C (lit.)
solubility
H2O: 5 M at 20 °C, clear, colorless
density
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.05%, sulfate (SO42-): ≤0.05%
cation traces
Al: ≤0.0005%, Ca: ≤0.001%, Cu: ≤0.0005%, Fe: ≤0.0005%, K: ≤0.005%, Mg: ≤0.0005%, NH4+: ≤0.05%, Na: ≤0.005%, Pb: ≤0.001%, Zn: ≤0.0005%
absorption
≤0.06 at 260 nm at 5 M, ≤0.06 at 280 nm at 5 M
application(s)
diagnostic assay manufacturing
SMILES string
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
InChI key
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... CA1(759), CA2(760)
rat ... Ppm1a(24666)
Application
Utilizada para la desnaturalización de proteínas y como suave agente de solubilización para las proteínas insolubles o desnaturalizadas. Útil para la renaturalización de proteínas de muestras ya desnaturalizadas con cloruro de guanidina 6 M como los cuerpos de inclusión. Puede utilizarse con clorhidrato de guanidina y ditiotreitol (DTT) en el repliegue de las proteínas desnaturalizadas a su forma nativa o activa.
Comparar elementos similares
Ver comparación completa
Mostrar Diferencias
1 of 1
Este artículo
U53781.370301.04166
Urea crystalline, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, ACS
SAFC
1.37030
Urea
Urea granulated, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, ACS
SAFC
1.04166
Urea
assay
98.5-101.5%
assay
≥98%
assay
98.0-102.0% (HPLC)
assay
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
application(s)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
500
Quality Level
500
solubility
H2O: 5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: soluble 480 mg/mL, clear, colorless (8M)
solubility
-
solubility
-
form
powder, crystals or pellets
form
powder
form
crystalline, solid
form
granular
pH
7.5-9.5 (20 °C, 5 M in H2O)
pH
-
pH
9 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pH
9
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Urea
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Preguntas
1–2 de 2 Preguntas  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 respuesta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      ¿Le ha resultado útil?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 respuesta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      ¿Le ha resultado útil?