Documentos
TT38440SY-EP
Eppendorf twin.tec® PCR Plates 384
skirted, PCR clean, volume 40 μL, colorless wells, yellow plate, pack of 25
About This Item
Código UNSPSC:
41106300
Materiales
colorless wells
polypropylene wells
yellow plate
pocillo tamaño
384
Características
skirt
PCR clean
skirted
envase
pack of 25
fabricante / nombre comercial
Eppendorf® 951020711 (NA)
técnicas
PCR: suitable
volumen
40 μL
volumen de trabajo
40 μL
Categorías relacionadas
Información legal
Eppendorf is a registered trademark of Eppendorf AG
twin.tec is a registered trademark of Eppendorf AG