Documentos clave
T9768
Sigma-Aldrich
D-Trp-Ala-Trp-D-Phe amide
≥97% (HPLC)
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C34H37N7O4
Número de CAS:
Peso molecular:
607.70
Código UNSPSC:
12352200
Análisis
≥97% (HPLC)
temp. de almacenamiento
−20°C
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable