Saltar a
T9549
Trombina from bovine plasma
powder, suitable for cell culture, ≥1,500 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
Sinónimos:
Factor IIa
Iniciar sesión para ver los precios por organización y contrato.
Acerca de este artículo
Número CAS:
UNSPSC Code:
12352204
EC Number:
232-648-7
MDL number:
Número CE:
Specific activity:
≥1,500 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
form
powder
specific activity
≥1,500 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
mol wt
heavy chain ~31 kDa, light chain ~6 kDa
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... F2(280685)
General description
Thrombin is the final coagulation protease in regard to hemostasis, promoting both procoagulant and anticoagulant effects.
Application
Thrombin is used for site specific cleavage of recombinant fusion proteins containing an accessible thrombin recognition site for removal of affinity tags. Thrombin has been used in a study to assess an expression and purification system for the biosynthesis of adenosine receptor peptides for biophysical and structural characterization. [1]
Biochem/physiol Actions
Serín proteasa que hidroliza selectivamente los enlaces Arg-Gly en el fibrinógeno para formar fibrina y fibrinopéptidos A y B.
Preparation Note
When reconstituted with 1 mL water, vial contains stated activity in 0.15 M sodium chloride and 0.05 M sodium citrate, pH 6.5.
Analysis Note
En el procedimiento de análisis NIH se utilizan 0,2 ml de plasma diluido (1:1 con disolución salina) como sustrato y 0,1 ml de muestra de trombina (estabilizada en una disolución de albúmina tamponada al 1 %), basado en una modificación del método de Biggs. Para determinar las concentraciones de trombina sólo se utilizan los tiempos de coagulación comprendidos entre 15 y 25 segundos.
La actividad se expresa en unidades NIH obtenidas por comparación directa con el patrón de referencia de la trombina NIH, lote K.
Other Notes
Activity is expressed in NIH units, and is measured by direct comparison to an NIH thrombin reference standard.
View more information on thrombin at www.sigma-aldrich.com/enzymeexplorer.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trombina from bovine plasma
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)